1,7-Diaminoheptane 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
L02853.06
L02853.14
L02853.06EA
36.1
EUR
L02853.06
L02853.14
1,7-Diaminoheptane 98%
1,7-Diaminoheptane
Purity: 98%
CAS No.: 646-19-5
Molecular Formula: C7H18N2
Formula Weight: 130.24
Flash Point: 87°(188°F)
Refractive Index: 1.4590
Odour: Amine-like
Melting Point: 26-30°
Boiling Point: 223-225°
Beilstein Reference: 1734159
UN No.: 3259
MDL No.: MFCD00008246
Formule:
C₇H₁₈N₂ Kookpunt: 223…225 °C Smeltpunt: 26…30 °C Dichtheid: 0,860 Vlampunt: 87 °C (188 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00008246 CAS nummer: 646-19-5 EINECS: 211-468-2 UN: 3259 ADR: 8,III |