1,8-Diaminooctane 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
112310250 112311000 112315000
ACRO112310250EA 30.5 EUR
ACRO112310250 ACRO112311000 ACRO112315000
1,8-Diaminooctane 98%
1,8-Diaminooctane
Formule: C₈H₂₀N₂
Kookpunt: 225…226 °C (760 mmHg)
Smeltpunt: 50…54 °C
Dichtheid: 0,83 g/cm³ (60 °C)
Vlampunt: 115 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00008248
CAS nummer: 373-44-4
EINECS: 206-764-3
UN: 3259
ADR: 8,II
Order Now
Specification Test Results
Appearance White to yellow Fused crystalline mass
Infrared spectrum Conforms
Melting point 50 to 54 °C
GC ≥97.5 %
Titration with HClO4 ≥97.5 %