1,8-Diaminooctane 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
B23885.14
B23885.22
B23885.14EA
44.9
EUR
B23885.14
B23885.22
1,8-Diaminooctane 98%
1,8-Diaminooctane
Purity: 98%
CAS No.: 373-44-4
Molecular Formula: H2N(CH2)8NH2
Formula Weight: 144.26
Flash Point: 106°(223°F)
Odour: Amine-like
pH: 11.7
Melting Point: 50-54°
Boiling Point: 225-226°
Beilstein Reference: 1735426
UN No.: 3259
MDL No.: MFCD00008248
Formule:
C₈H₂₀N₂ Kookpunt: 225…226 °C Smeltpunt: 50…54 °C Dichtheid: 0,83 g/cm³ (60 °C) Vlampunt: 106 °C (223 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00008248 CAS nummer: 373-44-4 EINECS: 206-764-3 UN: 3259 ADR: 8,III |