1,9-Diaminononane 98%
Leverancier: Thermo Fisher ScientificTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Purity: 98%
CAS No.: 646-24-2
Molecular Formula: H2N(CH2)9NH2
Formula Weight: 158.29
Flash Point:
Formule:
C₉H₂₂N₂ Kookpunt: 258…259 °C Smeltpunt: 36…40 °C Vlampunt: >110 °C (230 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00008251 CAS nummer: 646-24-2 EINECS: 211-470-3 UN: 3259 ADR: 8,III |