Diethylamine
Leverancier: Roth Carl
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
3495.1 3495.2
ROTH3495.1EA 0 EUR
ROTH3495.1 ROTH3495.2
Diethylamine
Diethylamine
Formule: (C₂H₅)₂NH
Kookpunt: 55,5 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: –50 °C
Dichtheid: 0,7048 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: –39 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00009032
CAS nummer: 109-89-7
EINECS: 203-716-3
UN: 1154
ADR: 3,II
Merck Index: 13,03138
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3c054fa528239af221505ef08b7c0d2503c9d1d7&vid=e1e59ef071f0c580f9eb9716f4801d314ff824c3&prid=web&clid=SAPDAM