Diisopropylamine ≥99.0% for synthesis, Sigma-Aldrich®
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.03646.0100 8.03646.1000 8.03646.2500 8.03646.9020 8.03646.0010
8.03646.0100EA 45 EUR
8.03646.0100 8.03646.1000 8.03646.2500 8.03646.9020 8.03646.0010
Diisopropylamine ≥99.0% for synthesis, Sigma-Aldrich®
Diisopropylamine
Formule: C₆H₁₅N
Kookpunt: 83…84 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 70 °C
Dichtheid: 0,72 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00008862
CAS nummer: 108-18-9
EINECS: 203-558-5
UN: 1158
ADR: 3 (8),II
Merck Index: 13,03219
Order Now
Specification Test Results
Assay (GC area %) ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C) 0.715 - 0.716
Water (K. F.) ≤ 0.30 %
Identity (IR) passes test