2-Ethylaminoethanol 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: N-Ethyl-2-aminoethanol, N-Ethyl-2-ethanolamin, 2-(Ethylamino)ethan-1-ol
168730010 168732500
ACRO168730010EA 56.4 EUR
ACRO168730010 ACRO168732500
2-Ethylaminoethanol 98%
2-Ethylaminoethanol
Formule: C₄H₁₁NO
Kookpunt: 167 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: –6 °C
Dichtheid: 0,91 g/cm³
Vlampunt: 78 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002841
CAS nummer: 110-73-6
EINECS: 203-797-5
UN: 2735
ADR: 8,III
Order Now
Specification Test Results
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4390 to 1.4430 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 %
GC ≥97.5 %