Diethanolamine 99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
113920010 113920025 113920250
ACRO113920010EA 41.6 EUR
ACRO113920010 ACRO113920025 ACRO113920250
Diethanolamine 99%
Diethanolamine
Formule: C₄H₁₁NO₂
Kookpunt: 268 °C (760 mmHg)
Smeltpunt: 27…30 °C
Dichtheid: 1,0955 g/cm³
Vlampunt: 176 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002843
CAS nummer: 111-42-2
EINECS: 203-868-0
UN: 3259
ADR: 8,III
Bereik: 01-2119488930-28
Merck Index: 13,03134
Order Now
Specification Test Results
Appearance Clear viscous liquid or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4760 to 1.4790 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 % (K.F.)
GC ≥98.5 %
Color scale ≤20 APHA