Diethanolamine
Leverancier: Roth Carl
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: ß,ß′-Dihydroxydiethylamine, Bis-(ß-hydroxyethyl)-amine, 2,2'-Iminodiethanol
0332.1 0332.2 0332.3
ROTH0332.1EA 0 EUR
ROTH0332.1 ROTH0332.2 ROTH0332.3
Diethanolamine
Diethanolamine
Formule: C₄H₁₁NO₂
Kookpunt: 268,8 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 28 °C
Dichtheid: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 176 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002843
CAS nummer: 111-42-2
EINECS: 203-868-0
Bereik: 01-2119488930-28
Merck Index: 13,03134