2-(Cyclohexylamino)ethanesulphonic acid (CHES) 98+% voor de biochemie
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
|
208181000
208180250
208185000
ACRO208181000EA
105
EUR
ACRO208181000
ACRO208180250
ACRO208185000
2-(Cyclohexylamino)ethanesulphonic acid (CHES) 98+% voor de biochemie
2-(Cyclohexylamino)ethanesulphonic acid (CHES)
Formule:
C₈H₁₇NO₃S Smeltpunt: 300 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00003835 CAS nummer: 103-47-9 EINECS: 203-115-6 Merck Index: 13,02063 |
Specification Test Results
Appearance | White Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | ≤1 % (K.F.) |
UV | at 280 nm A: ≤0.04 |
pH | 5 to 6 (1 % in water) |
Titration with NaOH | ≥98.0 % |