Methanesulphonic anhydride ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
A13328.30 A13328.18 A13328.09 A13328.14
A13328.30EA 558 EUR
A13328.30 A13328.18 A13328.09 A13328.14
Methanesulphonic anhydride ≥98%
Methanesulphonic anhydride
Purity: 98% CAS No.: 7143-01-3 Molecular Formula: C2H6O5S2 Formula Weight: 174.20 Melting Point: 65-69° Boiling Point: 125°/4mm UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00007556
Formule: C₂H₆O₅S₂
MW: 174.2 g/mol
Kookpunt: 125 °C (4 mmHg)
Smeltpunt: 65…69 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007556
CAS nummer: 7143-01-3
EINECS: 230-442-1
UN: 3261
ADR: 8 II