Dibutylether ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher ScientificTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Purity: 99%
CAS No.: 142-96-1
Molecular Formula: CH3(CH2)3O(CH2)3CH3
Formula Weight: 130.23
Flash Point: 25°(77°F)
Refractive Index: 1.3990
Melting Point: -95°
Boiling Point: 141-143°
Beilstein Reference: 1732752
Merck Reference: 14,1569
UN No.: 1149
MDL No.: MFCD00009461
Formule:
C₈H₁₈O Kookpunt: 141…143 °C Smeltpunt: –95 °C Dichtheid: 0,764 Vlampunt: 25 °C (77 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00009461 CAS nummer: 142-96-1 EINECS: 205-575-3 UN: 1149 ADR: 3,III Merck Index: 14,1569 |