Dipropylether ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
B21423.14 B21423.22
B21423.14EA 80.4 EUR
B21423.14 B21423.22
Dipropylether ≥99%
Dipropylether
Purity: 99% CAS No.: 111-43-3 Molecular Formula: (CH3CH2CH2)2O Formula Weight: 102.18 Flash Point: -28°(-18°F) Melting Point: -122° Boiling Point: 90-91° UN No.: 2384 MDL No.: MFCD00009376
Formule: C₆H₁₄O
Kookpunt: 90…91 °C
Smeltpunt: –122 °C
Dichtheid: 0,747
Vlampunt: –28 °C (–18 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00009376
CAS nummer: 111-43-3
EINECS: 203-869-6
UN: 2384
ADR: 3,II
Merck Index: 12,08042