2-Butoxyethanol, Supelco®
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Ethylene glycol butyl ether, Butyl cellosolve, Ethylene glycol monobutyl ether
M-Clarity™ quality level = MQ100
53071-1ML-F 53071-5ML-F
53071-1ML-FEA 48.8 EUR
53071-1ML-F 53071-5ML-F
2-Butoxyethanol, Supelco®
2-Butoxyethanol
Formule: CH₃(CH₂)₃OCH₂CH₂OH
MW: 118.18 g/mol
Kookpunt: 171
Smeltpunt: –70 °C
Dichtheid: 0.902 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 50
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002884
CAS nummer: 111-76-2
EINECS: 203-905-0
UN: 2810
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,01558
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=095b8781d4338f6b2b1f2d089664d55b61399c3f&vid=ed7ba86c984b4f3f76cee5ecbbba5c7d1612cb43&prid=web&clid=SAPDAM