2-Ethoxyethanol

Leverancier: Roth Carl
Ratings: (No Reviews)

Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5

Gevaar

5127.1 5127.2
ROTH5127.1EA 0 EUR
ROTH5127.1 ROTH5127.2
2-Ethoxyethanol
2-Ethoxyethanol
Formule: C₂H₅OCH₂CH₂OH
Kookpunt: 135 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: –70 °C
Dichtheid: 0,932 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002869
CAS nummer: 110-80-5
EINECS: 203-804-1
UN: 1171
ADR: 3,III
Bereik: 01-2119560582-38
Merck Index: 13,03786
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=461a4daf8709ebd6b4516d73b4b32eee33cd1bca&vid=625adefb8d1e2126363931c57a51d3e1df419926&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Specificaties

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Meer About VWR