Ethyleenglycolmonomethylether (2-Methoxyethanol)
Leverancier: Roth Carl
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Ethylene glycol monomethyl ether
8892.1 8892.2
ROTH8892.1EA 0 EUR
ROTH8892.1 ROTH8892.2
Ethyleenglycolmonomethylether (2-Methoxyethanol)
Ethyleenglycolmonomethylether (2-Methoxyethanol)
Formule: C₃H₈O₂
MW: 76.1 g/mol
Kookpunt: 124.6
Smeltpunt: –85 °C
Dichtheid: 0.964 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 39
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002867
CAS nummer: 109-86-4
EINECS: 203-713-7
UN: 1188
ADR: 3 III
Merck Index: 12,06118