2,2'-Oxydiethanol for synthesis
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
8.03131.1000 8.03131.5000 8.03131.9025
8.03131.1000EA 31.4 EUR
8.03131.1000 8.03131.5000 8.03131.9025
2,2'-Oxydiethanol for synthesis
2,2'-Oxydiethanol
Formule: C₄H₁₀O₃
Kookpunt: 245 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: –10 °C
Dichtheid: 1,118 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002882
CAS nummer: 111-46-6
EINECS: 203-872-2
Merck Index: 13,03146
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4f023bd53ecff654f6d6d398b3ee2a1bac87d56f&vid=25d8943f9c247b4203b1e1bcba59bf77dfdd9158&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable