VWR® Basic, overall, met capuchon
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
113-9014EA 284 EUR
113-9014 113-9015 113-9016 113-9017 113-9018 113-9019 113-9020 113-9021 113-9022 113-9023 113-9024 113-9025
VWR® Basic, overall, met capuchon
Wegwerpkleding
Deze wegwerpoveralls, met capuchon, zijn gemaakt van non-woven, spunbonded polypropyleen (SPP), een lichtgewicht stof die bescherming biedt in niet-gevaarlijke, vuile werkomgevingen.
  • Kap
  • Ritssluiting (één richting)
  • Elastische polsen
  • Vrij van natuurlijk rubberlatex
Gewicht: 40 g/m²
Verpakking: 1 stuk per zak, 50 zakken per doos.