Glutaric anhydride 95%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Synoniemen:
Dihydro-2H-pyran-2,6(3H)-dione, Dihydro-2H-pyran-2,6(3H)-dione
119970050
119971000
119975000
119970025
ACRO119970050EA
22.5
EUR
ACRO119970050
ACRO119971000
ACRO119975000
ACRO119970025
Glutaric anhydride 95%
Glutaric anhydride
Formule:
C₅H₆O₃ Kookpunt: 290 °C (760 mmHg) Smeltpunt: 46…57 °C Dichtheid: 1,411 g/cm³ (20 °C) Vlampunt: 173 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00006679 CAS nummer: 108-55-4 EINECS: 203-593-6 |
Specification Test Results
Appearance | White to yellow to light beige Powder or crystals and/or chunks |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥94 % |
HPLC | ≥97.5 % |
NMR (1H-NMR) | Consistent with structure |