Azijnzuuranhydride ≥96%, GPR RECTAPUR®
Leverancier: VWR Chemicals
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Acetyl oxide, Acetyl acetate
21389.298EA 49.1 EUR
21389.298 21389.367
Azijnzuuranhydride ≥96%, GPR RECTAPUR®
Azijnzuuranhydride
Formule: (CH₃CO)₂O
MW: 102.09 g/mol
Kookpunt: 139.9 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: –73 °C
Dichtheid: 1.08 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 49
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00008705
CAS nummer: 108-24-7
EINECS: 203-564-8
UN: 1715
ADR: 8 (3) II
Bereik: 01-2119486470-36
Merck Index: 13,00057
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f107a66d926eb36bee4d132880765bc7fc2db7c8&vid=1c6b77698bd69c2f562bcda9bf02b8dc694a0d16&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
Assay Min. 96 %
Evaporation residue Max. 100 ppm
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Cl (Chloride) Max. 10 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 20 ppm
Fe (Iron) Max. 10 ppm