Propionzuuranhydride 99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
131520010 131520025 131520100 131522500
ACRO131520010EA 68.2 EUR
ACRO131520010 ACRO131520025 ACRO131520100 ACRO131522500
Propionzuuranhydride 99%
Propionzuuranhydride
Formule: C₆H₁₀O₃
MW: 130.14 g/mol
Kookpunt: 167
Smeltpunt: –42 °C
Dichtheid: 1.015 g/cm³
Vlampunt: 63 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00009303
CAS nummer: 123-62-6
EINECS: 204-638-2
UN: 2496
ADR: 8 III
Merck Index: 12,08011
Order Now
Specification Test Results
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4030 to 1.4050 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Color scale ≤20 APHA