Propionzuuranhydride zS, Sigma-Aldrich®
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
MQ200
8.00608.0100 8.00608.0500 8.00608.1000 8.00608.9025 8.00608.9010
8.00608.0100EA 33.9 EUR
8.00608.0100 8.00608.0500 8.00608.1000 8.00608.9025 8.00608.9010
Propionzuuranhydride zS, Sigma-Aldrich®
Propionzuuranhydride
Formule: C₆H₁₀O₃
MW: 130.14 g/mol
Kookpunt: 167
Smeltpunt: –45 °C
Dichtheid: 1.01 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 64
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00009303
CAS nummer: 123-62-6
EINECS: 204-638-2
UN: 2496
ADR: 8 III
Merck Index: 12,08011