1-Hexanol
Leverancier: Roth Carl
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
3847.1
3847.2
ROTH3847.1EA
0
EUR
ROTH3847.1
ROTH3847.2
1-Hexanol
1-Hexanol
Formule:
H₃C(CH₂)₄CH₂OH Kookpunt: 156 °C (1013 hPa) Smeltpunt: –45 °C Dichtheid: 0,8322 g/cm³ (20 °C) Vlampunt: 60 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00002982 CAS nummer: 111-27-3 EINECS: 203-852-3 UN: 2282 ADR: 3,III Merck Index: 13,04715 |