1-Propanol
Leverancier: Roth Carl
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Propylic alcohol, Propan-1-ol, n-Propan-1-ol, Ethylcarbinol, n-Propyl alcohol, Propanol-1, n-Propanol, Propyl alcohol, 1-Propyl alcohol, 1-Hydroxypropane
6776.1 6776.2
ROTH6776.1EA 0 EUR
ROTH6776.1 ROTH6776.2
1-Propanol
1-Propanol
Formule: H₃CCH₂CH₂OH
MW: 60.1 g/mol
Kookpunt: 97
Smeltpunt: –127 °C
Dichtheid: 0.8053 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 15
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002941
CAS nummer: 71-23-8
EINECS: 200-746-9
UN: 1274
ADR: 3 II
Merck Index: 13,07934
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ab459f809f7797b46eb6d275aa3b1e6e94dc70d1&vid=deb28b985024604344065eea93ff6c6a9dd5a431&prid=web&clid=SAPDAM