Ethanol, GPR RECTAPUR®
Leverancier: VWR Chemicals
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
20824.296EA 24.7 EUR
20824.296 20824.321 20824.365 20824.467 20824.558 20824.930
Ethanol, GPR RECTAPUR®
Ethanol
Opgelet: WAARSCHUWING: Deze alcohol is gereguleerd. Bel ons.
Formule: C₂H₅OH
Kookpunt: 78,3 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: –117 °C
Dichtheid: 0,7895 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003568
CAS nummer: 64-17-5
EINECS: 200-578-6
UN: 1170
ADR: 3,II
Bereik: 01-2119457610-43
Order Now
Specification Test Results
Assay (on anhydrous substance) Min. 99.8 %
Assay (V/V) 96.0 - 96.3 %
Acidity Max. 0.0002 meq/g
Aldehydes (as CH3CHO) Max. 15 ppm
Evaporation residue Max. 20 ppm
Specificaties
Environmentally Preferable