Ethanol 96% ≥96% (v/v), TechniSolv®, pure
Leverancier: VWR Chemicals
Ratings:
Avg. Ratings: 4.5 (2 Reviews)
Total Ratings: 2
Avg. Ratings: 4.5 out of 5
|
Gevaar
|
Synoniemen:
Ethyl alcohol
83804.410EA
67.2
EUR
83804.410
83804.360_T
83804.410_T
83804.360
83804.440
83804.550
83804.930
Ethanol 96% ≥96% (v/v), TechniSolv®, pure
Ethanol
Opgelet: WAARSCHUWING: Deze alcohol is gereguleerd. Bell ons.
Formule:
C₂H₅OH Kookpunt: 78,3 °C (1013 hPa) Smeltpunt: –117 °C Dichtheid: 0,7895 g/cm³ (20 °C) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00003568 CAS nummer: 64-17-5 EINECS: 200-578-6 UN: 1170 ADR: 3,II Bereik: 01-2119457610-43 |
Specification Test Results
Assay | Min. 95 % |
Assay (V/V) | Min. 95 % |
Density (20/20) | 0.805 - 0.811 |