E/E absolute Histology, J.T.Baker®
Leverancier: Avantor
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Ethyl alcohol
3406.5000EA 37.23 EUR
3406.5000 3406.9010
E/E absolute Histology, J.T.Baker®
Ethanol
Formule: C₂H₅OH
MW: 46.07 g/mol
Kookpunt: 78.3
Smeltpunt: –117 °C
Dichtheid: 0.7895 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 12
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003568
CAS nummer: 64-17-5
EINECS: 200-578-6
UN: 1170
ADR: 3 II
Bereik: 01-2119457610-43
Merck Index: 12,03806
Order Now
Specification Test Results
Assay min. 99.8 %
Calcium (Ca) max. 5 ppm
Iron (Fe) max. 1 ppm
Residue after Evaporation max. 0.0015 %
Substances Darkened by H2SO4 passes test
Titrable Acid (meq/g) max. 0.001
Water (H2O) max. 0.2 %