Kaliummethanolaat ≥90%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
14261.18
14261.30
14261.18EA
41.8
EUR
14261.18
14261.30
Kaliummethanolaat ≥90%
Kaliummethanolaat
Purity: 90+%
CAS No.: 865-33-8
Molecular Formula: CH3KO
Formula Weight: 70.14
Physical Form: Powder
Sensitivity: Air and Moisture Sensitive
UN No.: 3206
MDL No.: MFCD00012416
Formule:
CH₃KO Dichtheid: 0,85 g/cm³ (20 °C) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00012416 CAS nummer: 865-33-8 EINECS: 212-736-1 UN: 3206 ADR: 4.2,II |