Natriummethanolaat, watervrij, powder, pure
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
173120050 173125000 173120025 173121000
ACRO173120050EA 24.2 EUR
ACRO173120050 ACRO173125000 ACRO173120025 ACRO173121000
Natriummethanolaat, watervrij, powder, pure
Natriummethanolaat
Formule: CH₃NaO
Dichtheid: 1,3 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00012179
CAS nummer: 124-41-4
EINECS: 204-699-5
UN: 1431
ADR: 4.2,II
Order Now
Specification Test Results
Appearance White to yellow Powder
Alkalinity ≥99 % (Total)
Titration ≥97 %
NaOH + Na2CO3 (as NaOH) ≤2 %
Sodium (Na) 4.5 to 5.5 %