Aluminiumisopropylaat 99.99% (trace metals basis)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Aluminiumtriisopropylate, Aluminiumisopropylate, Aluminiumtriisopropoxide, Aluminium isopropoxide
212230100 212230500 212232500
ACRO212230100EA 72.3 EUR
ACRO212230100 ACRO212230500 ACRO212232500
Aluminiumisopropylaat 99.99% (trace metals basis)
Aluminiumisopropylaat
Formule: C₉H₂₁AlO₃
MW: 204.25 g/mol
Kookpunt: 125…130 °C (38 mmHg)
Smeltpunt: 129…136 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00008870
CAS nummer: 555-31-7
EINECS: 209-090-8
UN: 3181
ADR: 4.1 II
Merck Index: 13,00346
Order Now
Specification Test Results
Appearance White Powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Total trace metal impurities ≤150 ppm