2-Mercaptoethanol 99 Biotechnology
Leverancier: VWR Chemicals
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 2-Hydroxyethyl mercaptan, β-Mercaptoethanol
0482-100MLEA 42.1 EUR
0482-100ML 0482-250ML
2-Mercaptoethanol 99 Biotechnology
2-Mercaptoethanol
Formule: HSCH₂CH₂OH
MW: 78.14 g/mol
Kookpunt: 157 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: –100 °C
Dichtheid: 1.12 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 68
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004890
CAS nummer: 60-24-2
EINECS: 200-464-6
UN: 2966
ADR: 6.1 II
Merck Index: 13,05894
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cc427209b84d0343a5ae47c435ddfc53df4013d2&vid=7d70fd087d948d54e7a946d3b2310e2d820d2396&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
DNase none detected
Protease none
Purity >99%
RNase none detected
Water ≤0.5%