2-Mercaptoethanol ≥99%, Proteomics Grade
Leverancier: VWR Chemicals
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Synoniemen:
2-Hydroxyethyl mercaptan, β-Mercaptoethanol
M131-100MLEA
39
EUR
M131-100ML
M131-250ML
2-Mercaptoethanol ≥99%, Proteomics Grade
2-Mercaptoethanol
Formule:
HSCH₂CH₂OH MW: 78.14 g/mol Kookpunt: 157 °C (1013 hPa) Smeltpunt: –100 °C Dichtheid: 1.12 g/cm³ (20 °C) Vlampunt: 68 Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00004890 CAS nummer: 60-24-2 EINECS: 200-464-6 UN: 2966 ADR: 6.1 II Merck Index: 13,05894 |
|
Specification Test Results
DNase | none detected |
Protease | none detected |
Purity | ≥99% |
RNase | none detected |
Water | ≤0.5% |