2,3-Dimercapto-1-propanol ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher ScientificTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Purity: 97%
CAS No.: 59-52-9
Molecular Formula: C3H8OS2
Formula Weight: 124.22
Flash Point:
British Anti-Lewisite. A chelator that inhibits sugar nucleotide degradation.
Formule:
C₃H₈OS₂ Kookpunt: 120 °C (15 mmHg) Smeltpunt: 77 °C Dichtheid: 1,244 Vlampunt: >110 °C (230 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00004864 CAS nummer: 59-52-9 EINECS: 200-433-7 UN: 2810 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,3209 |