1,12-Dodecanediol 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 1,12-Dihydroxy dodecane
117610250 117611000 117610010
ACRO117610250EA 24.4 EUR
ACRO117610250 ACRO117611000 ACRO117610010
1,12-Dodecanediol 98%
1,12-Dodecanediol
Formule: C₁₂H₂₆O₂
Kookpunt: 324 °C (760 mmHg)
Smeltpunt: 79…81 °C
Dichtheid: 1,08 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 176 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004755
CAS nummer: 5675-51-4
EINECS: 227-133-9
Order Now
Specification Test Results
Appearance White Crystals or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 79 to 81 °C
GC ≥97.5 %
Residue after reduction ≤0.02 %