1,2-Ethaandiol
Leverancier: Roth Carl
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Ethane-1,2-diol, 1,2-Dihydroxy ethane, 1,2-Ethanediol, Glycol
6881.1 6881.2 6881.3
ROTH6881.1EA 0 EUR
ROTH6881.1 ROTH6881.2 ROTH6881.3
1,2-Ethaandiol
1,2-Ethaandiol
Formule: HOCH₂CH₂OH
MW: 62.07 g/mol
Kookpunt: 196…198 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: –13 °C
Dichtheid: 1.115 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 116
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00002885
CAS nummer: 107-21-1
EINECS: 203-473-3
Bereik: 01-2119456816-28
Merck Index: 13,03832
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c4d1c97392851ba184f445f6ee912f84631f98d9&vid=2002300f174929a030d66d9f1394eb6bee89b7dc&prid=web&clid=SAPDAM