Dibutyl sulphate 95%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Di-n-butylsulphate
L12813.09 L12813.18
L12813.09EA 54.2 EUR
L12813.09 L12813.18
Dibutyl sulphate 95%
Dibutyl sulphate
Purity: 95% CAS No.: 625-22-9 Molecular Formula: C8H18O4S Formula Weight: 210.29 Refractive Index: 1.4205 Boiling Point: 115-116°/6mm MDL No.: MFCD00059420
Formule: C₈H₁₈O₄S
MW: 210.29 g/mol
Kookpunt: 115…116 °C (6 mmHg)
Dichtheid: 1.060
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00059420
CAS nummer: 625-22-9