Diethylsulfaat 99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
114560010 114560025 114560250 114560100
ACRO114560010EA 93.3 EUR
ACRO114560010 ACRO114560025 ACRO114560250 ACRO114560100
Diethylsulfaat 99%
Diethylsulfaat
Formule: C₄H₁₀O₄S
MW: 154.19 g/mol
Kookpunt: 208 °C (760 mmHg)
Smeltpunt: –24 °C
Dichtheid: 1.1795 g/cm³
Vlampunt: 104 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00009099
CAS nummer: 64-67-5
EINECS: 200-589-6
UN: 1594
ADR: 6.1 II
Merck Index: 13,03156
Order Now
Specification Test Results
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3990 to 1.4010 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.15 %
GC ≥98.5 %
Color scale ≤15 APHA