Lithium dodecyl sulphate ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Dodecyl sulphuric acid lithium salt, Dodecyl sulphate lithium salt, Lithium lauryl sulphate, Lauryl sulphate lithium salt
A16005.06 A16005.14 A16005.22
A16005.06EA 33.3 EUR
A16005.06 A16005.14 A16005.22
Lithium dodecyl sulphate ≥98%
Lithium dodecyl sulphate
Purity: 98% CAS No.: 2044-56-6 Molecular Formula: CH3(CH2)11OSO3Li Formula Weight: 272.33 Odour: Odourless UN No.: 1325 MDL No.: MFCD00007467
Formule: C₁₂H₂₅LiO₄S
MW: 272.34 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007467
CAS nummer: 2044-56-6
EINECS: 218-058-2
ADR: 4.1 III