VWR® Basic, overall, dubbele ritssluiting
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
113-9010EA 130 EUR
113-9010 113-9011 113-9012 113-9013
VWR® Basic, overall, dubbele ritssluiting
Wegwerpkleding
Deze wegwerpoveralls, met kraag, zijn gemaakt van non-woven, spunbonded polypropyleen (SPP), een lichtgewicht stof die bescherming biedt in niet-gevaarlijke, vuile werkomgevingen.
  • Kraag
  • Ritssluiting (dubbelrichting)
  • Elastische polsen
  • Vrij van natuurlijk rubberlatex
Gewicht: 40 g/m²
Verpakking: 1 stuk per zak, 50 zakken per doos.