Methylthiocyanaat ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher ScientificTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Purity: 99%
CAS No.: 556-64-9
Molecular Formula: CH3SCN
Formula Weight: 73.11
Flash Point: 38°(100°F)
Refractive Index: 1.4680
Odour: Pungent
Melting Point: -5°
Boiling Point: 131°
UN No.: 2929
MDL No.: MFCD00001830
Formule:
C₂H₃NS Kookpunt: 131 °C Smeltpunt: –5 °C Dichtheid: 1,068 Vlampunt: 38 °C (100 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00001830 CAS nummer: 556-64-9 EINECS: 209-134-6 UN: 2929 ADR: 6.1,II Merck Index: 12,06209 |