1-Dodecanethiol ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
A12741.22 A12741.36
A12741.22EA 23.3 EUR
A12741.22 A12741.36
1-Dodecanethiol ≥98%
1-Dodecanethiol
Purity: 98% CAS No.: 112-55-0 Molecular Formula: C12H26S Formula Weight: 202.40 Flash Point: 133°(271°F) Refractive Index: 1.4601 Odour: Unpleasant Melting Point: -7° Boiling Point: 276-278° Beilstein Reference: 969337 MDL No.: MFCD00004885
Formule: C₁₂H₂₆S
Kookpunt: 276…278 °C
Smeltpunt: –7 °C
Dichtheid: 0,845
Vlampunt: 133 °C (271 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004885
CAS nummer: 112-55-0
EINECS: 203-984-1
UN: 3334
ADR: 9,