1-Octadecanethiol 96%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: n-Octadecyl mercaptan, n-Octadecanethiol, Stearyl mercaptane, 1-Mercaptooctadecane, Octadecane-1-thiol
354980250 354981000 354985000
ACRO354980250EA 34.4 EUR
ACRO354980250 ACRO354981000 ACRO354985000
1-Octadecanethiol 96%
1-Octadecanethiol
Formule: C₁₈H₃₈S
Kookpunt: 366 °C (760 mmHg)
Smeltpunt: 25…35 °C
Dichtheid: 0,8475 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 185 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004886
CAS nummer: 2885-00-9
EINECS: 220-744-1
UN: 3335
ADR: 9,III
Order Now
Specification Test Results
Appearance White Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 25 to 35 °C
GC ≥95 %