1-Tetradecanethiol ≥94%
Leverancier: Thermo Fisher ScientificTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Purity: 94%
CAS No.: 2079-95-0
Molecular Formula: C14H30S
Formula Weight: 230.46
Flash Point:
Formule:
C₁₄H₃₀S Kookpunt: 176…180 °C (22 mmHg) Smeltpunt: 6…7 °C Dichtheid: 0,850 Vlampunt: >110 °C (230 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00022099 CAS nummer: 2079-95-0 EINECS: 218-209-2 UN: 3334 ADR: 9, |