Methanesulphonyl chloride for synthesis, Sigma-Aldrich®
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.06021.0250 8.06021.1000
8.06021.0250EA 57.6 EUR
8.06021.0250 8.06021.1000
Methanesulphonyl chloride for synthesis, Sigma-Aldrich®
Methanesulphonyl chloride
Formule: CH₃ClO₂S
Kookpunt: 161 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: –32 °C
Dichtheid: 1,478 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 92 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007454
CAS nummer: 124-63-0
EINECS: 204-706-1
UN: 3246
ADR: 6.1 (8),I
Merck Index: 13,05982