Ethanesulphonic acid ≥96%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
14891.09
14891.18
14891.30
14891.09EA
42.4
EUR
14891.09
14891.18
14891.30
Ethanesulphonic acid ≥96%
Ethanesulphonic acid
Purity: 96%
CAS No.: 594-45-6
Molecular Formula: CH3CH2SO3H
Formula Weight: 110.13
Flash Point:
Formule:
C₂H₆O₃S Kookpunt: 122…123 °C (0,01 mmHg) Smeltpunt: –17 °C Dichtheid: 1,343 Vlampunt: >110 °C (230 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00007529 CAS nummer: 594-45-6 EINECS: 209-843-0 UN: 2586 ADR: 8,III |