Methaansulfonzuur 99%, extra pure
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
125610010 125610050 125612500 125610051
ACRO125610010EA 210 EUR
ACRO125610010 ACRO125610050 ACRO125612500 ACRO125610051
Methaansulfonzuur 99%, extra pure
Methaansulfonzuur
Formule: CH₃SO₃H
Kookpunt: 167 °C (10 mmHg)
Smeltpunt: 19 °C
Dichtheid: 1,481 g/cm³
Vlampunt: 189 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007518
CAS nummer: 75-75-2
EINECS: 200-898-6
UN: 3265
ADR: 8,III
Merck Index: 13,05981
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bebd3f86cbdbb894828247119a403c686b0ecddf&vid=01bb7db9690bd0b27a8ab4f277f8a301da72087f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4285 to 1.4315 (20°C, 589 nm)
Color scale ≤150 APHA
Titration with NaOH ≥98.5 %
Specificaties
Environmentally Preferable