Methaansulfonzuur ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
A13565.0E
A13565.22
A13565.36
A13565.0EEA
261
EUR
A13565.0E
A13565.22
A13565.36
Methaansulfonzuur ≥98%
Methaansulfonzuur
Purity: 98+%
CAS No.: 75-75-2
Molecular Formula: CH4O3S
Formula Weight: 96.10
Flash Point: 156°(312°F)
Refractive Index: 1.4300
Melting Point: 19-20°
Boiling Point: 166-168°/10mm
Beilstein Reference: 1446024
Merck Reference: 14,5954
UN No.: 2586
MDL No.: MFCD00007518
Formule:
CH₃SO₃H MW: 96.11 g/mol Kookpunt: 166…168 °C (10 mmHg) Smeltpunt: 19…20 °C Dichtheid: 1.481 Vlampunt: 156 °C (312 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00007518 CAS nummer: 75-75-2 EINECS: 200-898-6 UN: 2586 ADR: 8 III Merck Index: 13,05981 |