Methaansulfonzuur for synthesis, Sigma-Aldrich®
Leverancier: Merck
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.06022.0005
8.06022.0250
8.06022.1000
8.06022.9025
8.06022.0005EA
41.2
EUR
8.06022.0005
8.06022.0250
8.06022.1000
8.06022.9025
Methaansulfonzuur for synthesis, Sigma-Aldrich®
Methaansulfonzuur
Formule:
CH₃SO₃H MW: 96.11 g/mol Kookpunt: 217 Smeltpunt: 20 Dichtheid: 1.48 g/cm³ (20 °C) Vlampunt: 189 °C (gesloten beker) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00007518 CAS nummer: 75-75-2 EINECS: 200-898-6 UN: 2922 ADR: 8 (6.1) II Merck Index: 13,05981 |
|
Specification Test Results
Solubility | 1000 g/l (20 °C) |
Melting Point | 20 °C |
Molar Mass | 96.11 g/mol |
Boiling Point | 167 °C (13 hPa) |
Vapor Pressure |
|
Flash Point | 189 °C |
Refractive Index | 1.4303 (20 °C, 589 nm) |
Density | 1.48 g/cm3 (20 °C) |
Ignition Point |
|
Hazard Class | 8 |
Hazard Class Description | Corrosive material |