1-Butanesulphonic acid sodium salt, Supelco®
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Sodium 1-butanesulphonate, Sodium butane-1-sulphonate, Sodium 1-butansulphonate, Butane-1-sulphonic acid sodium salt
MQ100
19022-10G-F 19022-50G-F
19022-10G-FEA 159 EUR
19022-10G-F 19022-50G-F
1-Butanesulphonic acid sodium salt, Supelco®
1-Butanesulphonic acid sodium salt
Formule: C₄H₉NaO₃S
MW: 160.17 g/mol
Smeltpunt: > 300 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007540
CAS nummer: 2386-54-1
EINECS: 219-201-1