Sodium-1-decanesulphonate zS, Sigma-Aldrich®
Leverancier: Merck
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen:
Sodium decane-1-sulphonate, Decane-1-sulphonic acid sodium salt, 1-Decanesulphonic acid, sodium salt
MQ200
8.41036.0010
8.41036.0050
8.41036.0002
8.41036.0010EA
88.7
EUR
8.41036.0010
8.41036.0050
8.41036.0002
Sodium-1-decanesulphonate zS, Sigma-Aldrich®
Sodium-1-decanesulphonate
Formule:
C₁₀H₂₁NaO₃S MW: 244.33 g/mol Smeltpunt: > 300 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00007526 CAS nummer: 13419-61-9 EINECS: 236-525-9 |
Specification Test Results
Melting Point |
|
Molar Mass | 244.33 g/mol |